Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad con tapón de sellado Nalgene™ Oak Ridge
Utilice estos tubos de centrífuga PPCO de alta velocidad con tapones de sellado para ver fácilmente el contenido.
142.00€ - 333.00€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno, caucho rojo |
---|---|
Material | PPCO |
N.º por caja | 50 |
N.° por paquete | 10 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10324691
![]() |
Thermo Scientific™
3139-0010 |
10 mL | 82,8 mm | 16,1 mm | 50.000 x g |
142.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10491183
![]() |
Thermo Scientific™
3139-0016 |
16 mL | 106,4 mm | 18,1 mm | 50,000 xg |
170.18€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10169950
![]() |
Thermo Scientific™
3139-0030 |
30 ml | 102,1 mm | 25,8 mm | 50,000 x G |
219.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10614321
![]() |
Thermo Scientific™
3139-0050 |
50 ml | 113,5 mm | 28,8 mm | 100,605 x G |
333.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
Descripción
Vea fácilmente el contenido de los tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad transparente con tapón de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Los tubos ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Características- Mejor resistencia química que el policarbonato.
- Se pueden esterilizar varias veces en autoclave y duran más que los tubos de policarbonato que se esterilizan repetidamente.
- Se pueden utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a un máximo de 50.000 x g; el modelo 3139-0050 se puede utilizar a un máximo de 100.605 x g.
- Se suministran con tapón de sellado de polipropileno y junta de silicona para garantizar una protección adicional contra fugas al centrifugar a más de 10.000 x g o al centrifugar sustancias peligrosas.
- Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
- Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†.
Información para pedidos:
Existen conjuntos opcionales de tapones de sellado para tubos de determinados tamaños. Utilice DS3131-0020 (tubo de 30 ml) y DS3131-0024 (tubo de 50 ml). La capacidad real hasta el borde del 3139-0050 es de 42 ml.
Especificaciones
Polipropileno, caucho rojo | |
50 | |
No estéril | |
Redondo | |
Tapón de rosca | |
No |
PPCO | |
10 | |
sí | |
Redondo | |
No | |
Tubo para centrífuga |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.