Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad con tapón de sellado Nalgene™ Oak Ridge
Utilice estos tubos de centrífuga PPCO de alta velocidad con tapones de sellado para ver fácilmente el contenido.
Marca: Thermo Scientific™ 3139-0016
163.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Vea fácilmente el contenido de los tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad transparente con tapón de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Los tubos ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Características
- Mejor resistencia química que el policarbonato.
- Se pueden esterilizar varias veces en autoclave y duran más que los tubos de policarbonato que se esterilizan repetidamente.
- Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g; con los modelos 3139-0050 pueden usarse velocidades de hasta 100 605 x g en el rotor T29-8x50.
- Se suministran con tapón de sellado de polipropileno y junta de silicona para garantizar una protección adicional contra fugas al centrifugar > 10.000 x g o al centrifugar sustancias peligrosas.
- Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
- Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Información para pedidos:
Existen conjuntos opcionales de tapones de sellado para tubos de determinados tamaños. Utilice DS3131-0020 (tubo de 30 ml) y DS3131-0024 (tubo de 50 ml). La capacidad real hasta el borde del 3139-0050 es de 42 ml.
Especificaciones
Polipropileno, caucho rojo | |
Copolímero de polipropileno (PPCO) | |
10 | |
Sí | |
106,4 mm | |
Tapón de rosca | |
18,1 mm | |
Tubo para centrífuga |
16 mL | |
50 | |
No estéril | |
Redondo | |
Redondo | |
No | |
No | |
50,000 xg |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1400420 | Certificado de conformidad | 06/02/2024 | 3139-0016 |
1361791 | Certificado de conformidad | 03/10/2022 | 3139-0016 |
1287228 | Certificado de conformidad | 05/06/2020 | 3139-0016 |
1267233 | Certificado de conformidad | 19/10/2019 | 3139-0016 |
1233353 | Certificado de conformidad | 22/06/2018 | 3139-0016 |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.