Learn More
Thermo Scientific™ Juegos de limpieza para pipetas Nalgene™
GREENER_CHOICE
Encuentre todo lo que necesita para limpiar pipetas en estos conjuntos de equipos de limpieza de pipetas; cada uno de ellos se presenta convenientemente con cesta, tarro y lavador.
Marca:  Thermo Scientific™ 5250-0050
905.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10731421
  • 977.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los juegos de limpieza para pipetas Thermo Scientific Nalgene incluyen todo lo necesario para limpiar pipetas.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
Características:
  • Fabricación íntegra en resistente polietileno de alta densidad.
  • Los componentes también están disponibles por separado, excepto el tamaño F (solo se vende como conjunto).
Incluye:
  • Un tarro para pipetas
  • Una cesta
  • Un lavador/enjuagador del tamaño indicado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pipetas de hasta: Longitud 61 cm
61 cm
Conjunto de limpieza de pipetas C
  • Un tarro para pipetas
  • Una cesta
  • Un lavador/enjuagador de tamaño C
24 in
C
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1425321 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/03/2025 Catalog Number5250-0050
Número de lote1423562 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/02/2025 Catalog Number5250-0050
Número de lote1422219 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/02/2025 Catalog Number5250-0050
Número de lote1420305 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/01/2025 Catalog Number5250-0050
Número de lote1418497 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/12/2024 Catalog Number5250-0050
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Juegos de limpieza para pipetas Nalgene™ > Para pipetas de hasta: Longitud 61 cm; tamaño C