Learn More
Thermo Scientific™ Tarros para pipetas Nalgene™
Remoje o esterilice las pipetas de vidrio con estos tarros. La tapa ralentiza la evaporación de la solución de limpieza y mantiene el contenido libre de residuos mientras que la base con reborde mejora la seguridad.
Marca: Thermo Scientific™ 5242-0040
185.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Alertas:
- No deben utilizarse con ácido sulfúrico concentrado.
- No mezcle esta solución en el tarro; consulte la etiqueta del tarro para ver la fórmula de solución recomendada.
Descripción
Las jarras para pipetas Thermo Scientific Nalgene se utilizan para la inmersión o el almacenamiento de pipetas y material de vidrio.
Las jarras son más livianas que las de vidrio y están protegidas contra fugas, rotura y contaminación. Son una alternativa más segura sin sacrificio de la precisión.
- El polietileno reticulado de alta densidad es químicamente compatible para la exposición a largo plazo a la mayoría de los ácidos, bases, alcoholes y detergentes.
- Los tarros se pueden utilizar con soluciones de ácido sulfúrico/dicromato en una concentración máxima de ácido del 60 %.
- La fórmula de la solución de limpieza recomendada que se muestra en la etiqueta del tarro es efectiva y dura más tiempo que las soluciones estándar; no mezcle esta solución en el tarro.
- Para un ajuste óptimo, haga coincidir el código de letras de tamaño con el código de letras del tamaño de la cesta.
Especificaciones
Pipetas con longitud máxima de 20.3 cm (8 pulg) | |
51.4 cm | |
Tarro para pipetear XLPE D | |
16.5 cm | |
1 |
En 20.25 . | |
A | |
6.5 pulg | |
Las jarras pueden guardarse en contenedores, fregaderos o armarios de secado lo bastante grandes para retener el contenido en caso de fuga. | |
6 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
R122222 | Certificado de conformidad | 26/02/2025 | 5242-0040 |
R103024 | Certificado de conformidad | 26/02/2025 | 5242-0040 |
R040924 | Certificado de conformidad | 26/02/2025 | 5242-0040 |
R031422 | Certificado de conformidad | 26/02/2025 | 5242-0040 |
R022820 | Certificado de conformidad | 26/02/2025 | 5242-0040 |