Learn More
Fisherbrand™ Combo Adapt-a-Rack™
Admite tubos de 12 a 30 mm de diám. (de 5 a 50 ml). Los combos Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ sujetan los tubos de forma firme en una posición vertical.
Marca: Fisherbrand™ HS120185
16.31 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricada con polioximetileno (POM)
- Las gradillas pueden unirse para aumentar la capacidad total (si se unen las gradillas, deben sujetarse desde debajo a la hora de transportarlas)
- Los laterales abiertos posibilitan la visualización de etiquetas
- Base plana para sujetar tubos en vertical
- Disponible en un solo color o en una combinación de colores para facilitar la identificación de códigos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rack para tubos | |
Azul/amarillo | |
POM | |
2/pack |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (de 5 a 50 ml) | |
4 | |
12 a 30 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24162Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
1Minutes
27Seconds
1 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
30Hours
1Minutes
27Seconds
1