Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE para vial Shell
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 12 08 0546
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tapón de PE
- Transparente
- Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno | |
Tapón |
12 mm | |
100 | |
ND12 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de PE para vial Shell > Para vial Shell de 2 ml, transparente
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido