Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE para vial Shell
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
3.10€ - 44.90€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polietileno |
Cantidad | 100 |
Tipo | Tapón |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | dimClosureSize | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | dimClosureSize | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11804960
|
Fisherbrand™
12 08 0546 |
12 mm |
44.90€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11556014
|
Fisherbrand™
12 08 0546 |
12 mm | N/A | |||||||
11997061
|
Fisherbrand™
08 08 1167 |
8 mm | N/A | |||||||
11824980
|
Fisherbrand™
15 08 0547 |
15 mm | N/A | |||||||
Descripción
- Tapón de PE
- Transparente
- Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno | |
100 | |
Tapón |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de PE para vial Shell