Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE para vial Shell
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 08 08 1167
Descripción
- Tapón de PE
- Transparente
- Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno | |
Tapón |
8 mm | |
100 | |
ND8 |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de PE para vial Shell > Para vial Shell de 1 ml, sin barrera de inserción, transparente
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido