Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP
Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de estas probetas graduadas económicas PMP. Estas probetas transparentes ofrecen una buena resistencia química y a los impactos.
4.75€ - 22.45€
Especificaciones
Material | Polimetilpenteno |
---|---|
N.° por paquete | 1 |
Calibración | Para el almacenamiento |
Forma | Redondo |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10323341
![]() |
Thermo Scientific™
3665-0010 |
10 ml | 0.2 ml |
4.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10281591
![]() |
Thermo Scientific™
3665-0025 |
25 ml | 0.5 ml |
6.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10706831
![]() |
Thermo Scientific™
3665-0050 |
50 ml | 1 ml |
7.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10241691
![]() |
Thermo Scientific™
3665-0100 |
100 ml | 1 ml |
10.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10008610
![]() |
Thermo Scientific™
3665-0250 |
250 ml | 2 ml |
12.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10413901
![]() |
Thermo Scientific™
3665-0500 |
500 ml | 5 ml |
15.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10747211
![]() |
Thermo Scientific™
3665-1000 |
1000 ml | 10 ml |
22.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de las probetas graduadas económicas PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ Estas probetas de polimetilpenteno transparente presentan una buena resistencia química y a impactos e incluyen graduaciones moldeadas fáciles de leer que no se desprenden.
- Probetas translúcidas, resistentes a la rotura y antihumedad, todo ello a precios asequibles
- Económicas y reciclables; diseñadas para un solo uso
- La ausencia de menisco que pueda dificultar las lecturas permite realizar mediciones exactas
- Buena resistencia a temperaturas de hasta 135 °C (275 °F)
- La base redonda acanalada de gran tamaño ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
- Calibradas “Para contención” y “Para administración” a 20 °C
- Graduadas
La probeta de 10 ml de capacidad es cónica en su parte superior, para facilitar el llenado y el vertido.
Especificaciones
Polimetilpenteno | |
Para el almacenamiento | |
Laboratorios | |
Probeta graduada |
1 | |
Redondo | |
Redondo |