Learn More
Thermo Scientific™ Probetas de PMP graduadas Nalgene™
Garantice los requisitos de precisión de la norma ASTM E1272 clase B con estas probetas. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones y graduaciones moldeadas.
Marca: Thermo Scientific™ 3663-1000
29.22 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Cumpla los requisitos de precisión de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM E 1272 clase B con las probetas de polimetilpenteno (PMP) graduadas Thermo Scientific™ Nalgene™. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones, graduaciones moldeadas que no se desprenden y una gran base azul para evitar vuelcos. Estas probetas de polimetilpenteno se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
Características:- Sin menisco que pueda dificultar las lecturas; evita la necesidad de hacer cálculos «a ojo»
- Gran base octogonal azul de polipropileno que evita los giros y caídas.
- Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas para facilitar la lectura
- Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
- Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
- Transparente
Información para pedidos:
- Envasado individual
- Los tamaños de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1.000 ml tienen graduación resaltada de delante hacia atrás.
- Los tamaños de 2.000 y 4.000 ml tienen graduación estándar.
Especificaciones
1000 ml | |
±6 ml | |
ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520 | |
Para contener y verter | |
De 30 a 1000 ml en incrementos de 10 ml | |
10 ml | |
± 6.00 ml | |
Redondo | |
2,44 in | |
Hexagonal | |
449,6 mm |
PMP (polimetilpenteno) | |
Cilindro de polimetilpenteno graduado, 1000 ml | |
1 | |
3,15 pulg | |
80 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
de 145 °C | |
62 mm | |
293 °F | |
17,7 in | |
Probeta graduada |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1311622 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3663-1000 |
1304669 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3663-1000 |
1307745 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3663-1000 |
1414169 | Certificado de conformidad | 29/10/2024 | 3663-1000 |
1408869 | Certificado de conformidad | 07/09/2024 | 3663-1000 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.