Learn More
Thermo Scientific™ Matraz de vacío de polipropileno Nalgene™
Sustituya los matraces de vidrio por este matraz, moldeado en una sola pieza para un vacío total y tubos en ángulo para evitar vuelcos.
34.60€ - 91.15€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
N.º por caja | 1 |
N.° por paquete | 1 |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10020681
|
Thermo Scientific™
DS4101-0500 |
500 ml | Tapón n.º 7 | N/A | N/A | N/A | |||||
10554041
![]() |
Thermo Scientific™
DS4101-1000 |
1000 ml | Tapón n.º 8 |
91.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10234401
![]() |
Thermo Scientific™
DS4101-2000 |
1700 ml | Tapón n.º 10 |
82.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Sustituya los matraces de vidrio con el matraz de vacío de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, moldeado en una sola pieza para un vacío total con tubos en ángulo para evitar vuelcos. Este matraz irrompible y esterilizable en autoclave puede resistir hasta 30 pulg/Hg.
- El conector para tubo en ángulo de 45°evita caídas cuando el tubo está conectado.
- El adaptador dentado admite tubos de entre 0,64 y 0,94 cm (0,25 y 0,37 pulg) de diámetro interior (los tubos se venden por separado).
- Área de marcado oval para facilitar el etiquetado.
- Tamaño del cuello ajustado para admitir tapones estándar (tapones no incluidos).
Especificaciones
Polipropileno | |
1 | |
1 | |
Autoclavable |