Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de tubos de tipo Y Nalgene™
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo Y dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal.
26.17€ - 188.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conectores para tubos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10684402
|
Thermo Scientific™
6152-0125 |
DI de 0,12 pulg |
26.67€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704743
|
Thermo Scientific™
6152-0187 |
DI de 3/16 pulg. |
148.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10186070
|
Thermo Scientific™
6152-0250 |
DI de 1/4 pulg. |
26.17€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11850872
|
Thermo Scientific™
6152-0250 |
DI de 1/4 pulg. |
157.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15203079
|
Thermo Scientific™
6152-0312 |
DI de 5/16 pulg. |
188.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10020601
|
Thermo Scientific™
6152-0312 |
DI de 5/16 pulg. |
31.33€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10470913
|
Thermo Scientific™
6152-0375 |
0,375 pulg |
38.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10778691
|
Thermo Scientific™
6152-0500 |
0,5 pulg |
44.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15213079
|
Thermo Scientific™
6152-0500 |
0,5 pulg |
185.00€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11384535
|
Thermo Scientific™
6152-0375 |
0,375 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15293069
|
Thermo Scientific™
6152-0125 |
DI de 0,12 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo Y Thermo Scientific™ Nalgene™ dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal. Los productos se suministran con doble envase para mantener el grado de limpieza.
- Estructura de polipropileno
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Conectores para tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.