Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack Código de producto.: 10563765
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10563765
1000 ml, 63-415 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Código de producto. 10563765
Marca: Thermo Scientific™ 3121890032
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Confidently ship and store these tough plastic bottles, which are easy to fill, chemical-resistant, and leakproof when use with Nalgene closures.
Envíe y almacene con confianza estos frascos de envasado de HDPE de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, que son fáciles de llenar y resistentes a productos químicos. Los frascos de envasado de polipropileno de boca ancha de alta densidad se moldean por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes.
Características:
  • Construcción en plástico rígido
  • Fabricado con resinas de alta pureza de calidad alimentaria
  • Tapón de polipropileno
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 52 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 63 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 199 mm
Tipo de producto Frascos de envasado de boca ancha
Anchura (imperial) 3,6 in
Altura (imperial) 7,83 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 63-415 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1421851 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/02/2025 Catalog Number312189-0032
Número de lote1420594 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/01/2025 Catalog Number312189-0032
Número de lote1335983 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number312189-0032
Número de lote1304780 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number312189-0032
Número de lote1286129 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number312189-0032
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack >