Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Almacene muestras cuando se necesite esterilización en autoclave con los frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha.
20.20€ - 210.00€
Especificaciones
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco de boca ancha de calidad de laboratorio
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
10404671
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2105-0001
30 ml 28 mm
27.10€
paquete de 12
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11769813
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2105-0002
60 ml 28 mm
20.20€
paquete de 12
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10404501
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2105-0004
125 ml 38 mm
47.60€
paquete de 12
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10414501
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2105-0008
250 ml 43 mm
62.20€
paquete de 12
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10748331
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2105-0016
500 ml 53 mm
54.36€
paquete de 12
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12809825
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2105-0016
500 ml 53 mm
210.00€
paquete de 48
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10058240
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2105-0032
1 l 63 mm
33.95€
paquete de 6
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Almacene muestras cuando se necesite esterilización en autoclave con los frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabricados con materiales plásticos de uso en laboratorio y de alta calidad para obtener niveles bajos y fiables de extraíbles y lixiviados.
Características:
  • Elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • Material translúcido que permite ver fácilmente los niveles de líquido
  • Boca ancha para facilitar el llenado
  • Tapones a prueba de fugas† sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas y contaminar las soluciones
  • Esterilizables en autoclave
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
Especificaciones
Natural, translúcido
Copolímero de polipropileno (PPCO)
Natural, translúcido
Sí
Ancha
Frasco de boca ancha para laboratorio
Polipropileno
No
Frasco de boca ancha de calidad de laboratorio
No estéril
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Esterilizable en autoclave
Forma redonda
Sin revestimiento
Tapón de rosca
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha con tapón Nalgene™