Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha con tapón Nalgene™
Almacene muestras cuando se necesite esterilización en autoclave con los frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha.
Marca: Thermo Scientific™ 2105-0008
28.61 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24323" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene muestras cuando se necesite esterilización en autoclave con los frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabricados con materiales plásticos de uso en laboratorio y de alta calidad para obtener niveles bajos y fiables de extraíbles y lixiviados.
Características:- Elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
- Material translúcido que permite ver fácilmente los niveles de líquido
- Boca ancha para facilitar el llenado
- Tapones a prueba de fugas† sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas y contaminar las soluciones
- Esterilizable en autoclave
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
250 ml (8 oz) | |
8 oz | |
Frasco de boca ancha de calidad de laboratorio | |
Copolímero de polipropileno (PPCO) | |
12 | |
Natural, translúcido | |
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea estadounidense (USP). | |
Esterilizable en autoclave | |
Ancha | |
131 mm | |
6,09 cm (2,4 pulg) | |
Sin revestimiento | |
43 mm | |
Tapón de rosca |
250 ml | |
Natural, translúcido | |
33 mm | |
72 | |
No estéril | |
43 mm | |
Sí | |
No | |
Forma redonda | |
Frasco de boca ancha con calidad de laboratorio | |
13,10 cm (5,16 pulg) | |
Polipropileno | |
61 mm | |
No |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418269 | Certificado de conformidad | 18/12/2024 | 2105-0008 |
1403105 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2105-0008 |
1299280 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2105-0008 |
1282851 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2105-0008 |
1414307 | Certificado de conformidad | 15/10/2024 | 2105-0008 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
20Hours
15Minutes
12Seconds
19 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.