Learn More
Matraz de vidrio de borosilicato con deflector Pyrex™ con tapón de rosca de membrana
Ideales para la microbiología aeróbica y el cultivo celular
Marca: Pyrex 1142/12
208.04 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24329" para aplicar la oferta.
Descripción
Ideales para la microbiología aeróbica y el cultivo celular
- Matraces completos con tapón de rosca GL45 de polipropileno azul con membrana de PTFE permeable al gas que permite el intercambio gaseoso cuando el contenido permanece estéril
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex para ofrecer la máxima resistencia química y térmica
- Adecuado para ciclos de esterilización en autoclave repetidos a 121 °C
- Se puede esterilizar en autoclave con un tapón de rosca de membrana apretado
- Cuatro deflectores equidistantes proporcionan una agitación constante cuando se utilizan con agitadores orbitales compatibles
Especificaciones
Azul | |
1000 mL | |
Microbiología aeróbica y cultivo celular | |
Autoclavable | |
Tapón de rosca con membrana |
Polipropileno | |
Vidrio de borosilicato | |
GL 45 | |
Cónico | |
129 mm |