Learn More
Matraz de vidrio de borosilicato con deflector Pyrex™ con tapón de rosca de membrana
Ideales para la microbiología aeróbica y el cultivo celular
225.00€ - 1035.00€
Especificaciones
Color del tapón | Azul |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Microbiología aeróbica y cultivo celular |
Tamaño de rosca | GL 45 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15272816
|
Pyrex
1142/12 |
1000 mL | 129 mm |
225.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15597670
|
Pyrex
1142/08 |
250 mL | 82 mm |
979.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15507680
|
Pyrex
1142/10 |
500 mL | 101 mm |
1035.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15517680
|
Pyrex
1142/14 |
2000 mL | 166 mm |
713.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Ideales para la microbiología aeróbica y el cultivo celular
- Matraces completos con tapón de rosca GL45 de polipropileno azul con membrana de PTFE permeable al gas que permite el intercambio gaseoso cuando el contenido permanece estéril
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex para ofrecer la máxima resistencia química y térmica
- Adecuado para ciclos de esterilización en autoclave repetidos a 121 °C
- Se puede esterilizar en autoclave con un tapón de rosca de membrana apretado
- Cuatro deflectores equidistantes proporcionan una agitación constante cuando se utilizan con agitadores orbitales compatibles
Especificaciones
Azul | |
Vidrio de borosilicato | |
GL 45 | |
Cónico |
Polipropileno | |
Microbiología aeróbica y cultivo celular | |
Autoclavable | |
Tapón de rosca con membrana |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Matraz de vidrio de borosilicato con deflector Pyrex™ con tapón de rosca de membrana