Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO de boca ancha Nalgene™ con tapón: envasados a granel, esterilizables en autoclave
Description
Almacene materiales en los frascos de PPCO de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricados a prueba de fugas† y con boca ancha para facilitar el llenado y la dispensación. Estos frascos translúcidos de copolímero de polipropileno ofrecen mejor claridad que los frascos de polietileno de alta densidad.
- Tapones de polipropileno
- Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
- Esterilizable en autoclave
- Embalaje a granel
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Specifications
Specifications
Capacidad | 4 oz, 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Natural translúcido |
Descripción | Frasco de boca ancha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Material | PPCO |
N.º por caja | 500 |
N.° por paquete | 500 |
Esterilidad | No estéril |
Show More |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documents
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420763 | Certificado de conformidad | 04/04/2025 | 312105-0004 |
1291440 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 312105-0004 |
1318150 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 312105-0004 |
1409699 | Certificado de conformidad | 22/07/2024 | 312105-0004 |
1363647 | Certificado de conformidad | 01/07/2022 | 312105-0004 |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.