Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack Código de producto.: 10475893
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10475893
250 ml, 43-415 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Código de producto. 10475893
Marca: Thermo Scientific™ 3121850008
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja el contenido de la luz UV con estos frascos de HDPE ámbar opaco.
Proteja el contenido de la luz UV con los frascos de envasado de HDPE ámbar opaco de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos de polietileno de alta densidad cumplen los requisitos de recipientes resistentes a la luz según la última edición de USP y se envasan a granel para facilitar su manipulación.
Características:
  • Tapón de polipropileno ámbar opaco
  • La boca ancha permite el llenado y la dispensación de líquidos y polvos de forma sencilla
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frascos de envasado de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 33 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 250
N.° por paquete 250
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 43 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 131 mm
Tipo de producto Frascos de envasado de boca ancha
Anchura (imperial) 2,4 in
Altura (imperial) 5,15 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43-415 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1304463 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number312185-0008
Número de lote1417792 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha21/11/2024 Catalog Number312185-0008
Número de lote1409223 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/07/2024 Catalog Number312185-0008
Número de lote1406365 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/05/2024 Catalog Number312185-0008
Número de lote1399454 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/01/2024 Catalog Number312185-0008
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack >