Learn More
RL Enterprises™ Quemador de seguridad de gas natural
Proporciona una sola llama continua mediante la mezcla controlada de gas con aire. El quemador de seguridad de gas natural RL Enterprises™ con conector NF atornillado G 1/2 se puede ajustar manualmente para controlar la intensidad, la temperatura y el tamaño de la llama.
Marca: RL Enterprises™ 4006/2TCM
Descripción
- Base grande y estable
- Fabricación robusta
- Regulador de aire integral
Especificaciones
Quemador de seguridad Bunsen | |
13 mm | |
165 mm | |
1 unidad |
Gas natural, metano | |
Conector Tétine | |
Conector T-Tine | |
0,37 kg |
Título del producto
RL Enterprises™ Quemador de seguridad de gas natural > Altura: 165mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido