Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de centrifugación Thermo Scientific™
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los servicios de validación de centrifugación Thermo Scientific para centrífugas de sobremesa, microcentrífugas, bioprocesamiento, clínicas y modelos estándar de suelo: Thermo Scientific, Sorvall
Marca: Unity Lab Services™ IOQPCKE89003492
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IQ
- Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
- Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
- Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
- Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
- Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
Pruebas principales: Velocidad mín./máx., tiempo breve/ampliado, temperatura en los modelos refrigerados
Especificaciones
Centrifugación Thermo Scientific, incluidas centrífugas de sobremesa, microcentrífugas, bioprocesamiento, clínicas y modelos estándar de suelo: Thermo Scientific, Sorvall | |
Garantía de calificación gratuita y exclusiva del sector | |
Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ |
La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice pruebas de velocidad mín./máx., tiempo breve/prolongado y temperatura (en los modelos refrigerados). | |
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Unity Lab Services™ Servicio de validación de centrifugación Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido