Learn More
VACUUBRAND™ Anillos de centrado de junta tórica atrapados por NBR
Marca:  VACUUBRAND™ 20660191
10.36 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10213281
  • 10.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
20/25 mm
NBR
42 x 40,1 x 36,7 mm
Para brida KF pequeña
1 unidad
Anillos de centrado de junta tórica atrapados
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VACUUBRAND™ Anillos de centrado de junta tórica atrapados por NBR > Diámetro: 20/25 mm