Learn More
VACUUBRAND™ Anillos de centrado de junta tórica atrapados por NBR
10.84€ - 10.90€
Especificaciones
Para utilizar con | Para brida KF pequeña |
---|---|
Material | NBR |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Anillos de centrado de junta tórica atrapados |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10203281
|
VACUUBRAND™
20660190 |
10/60 mm | 32 x 30,1 x 27,7 mm |
10.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10213281
|
VACUUBRAND™
20660191 |
20/25 mm | 42 x 40,1 x 36,7 mm |
10.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Para brida KF pequeña | |
NBR | |
1 unidad | |
Anillos de centrado de junta tórica atrapados |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
VACUUBRAND™ Anillos de centrado de junta tórica atrapados por NBR