Learn More
Memmert™ Interior casi hermético con entrada/salida de gas para UF55
Interior casi hermético con posibilidad de entrada/salida a través de dos tubos con válvulas de bola.
Marca: Memmert™ UF55K3
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Entrada/salida de gas a través de 2 tubos con válvulas de bola
- Se requiere aclaración técnica para la combinación con otras opciones
Especificaciones
Estufa UF55 | |
Interior | |
Entrada/salida de gas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Memmert™ Interior casi hermético con entrada/salida de gas para UF55 > Para su uso con: UF55
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido