Learn More
Neuroligin 3/NLGN3 Antibody (242), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89824H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Neuroligin 3/NLGN3 Monoclonal antibody specifically detects Neuroligin 3/NLGN3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Neuroligin 3/NLGN3 | |
Monoclonal | |
HRP | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
242 | |
Flow Cytometry | |
ASPGX1, AUTSX1, Gliotactin homolog, KIAA1480HNL3, neuroligin 3, neuroligin-3, NL3 | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Neuroligin 3/NLGN3 (Uniprot#: Q9NZ94-2; Met1-Ser689). | |
0.1 mL | |
Neuroscience | |
54413 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Neuroligin 3/NLGN3 Antibody (242), HRP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; HRP
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido