Learn More
CH25H Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20218MFV450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CH25H Polyclonal antibody specifically detects CH25H in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
CH25H | |
Polyclonal | |
Immunohistochemistry-Paraffin | |
C25H, cholesterol 25-hydroxylase, Cholesterol 25-monooxygenase, EC 1.14.99.38, h25OH | |
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human CH25H | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
mFluor Violet 450 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
9023 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Título del producto
CH25H Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 450 SE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido