Learn More
Ansell Gafas protectoras para sala limpia de un solo uso estériles BioClean™ Clearview™
Click to view available options
Gafas estériles
Descripción
Se utilizan para la seguridad en entornos de salas limpias. Las gafas protectoras para sala limpia de un solo uso estériles BioClean Clearview™ son antivaho y ópticamente correctas para ofrecer una visión clara.
- Diseño transparente para una mejor visión periférica
- Montura ligera con ventilación indirecta
- Lentes de policarbonato endurecido con aditivos antivaho y antiniebla
- Esterilizadas con óxido de etileno (EtO)
- Totalmente validadas conforme a la norma ISO 11135-1-2007
- Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
- Categoría 2: Equipo de protección individual de acuerdo con la directiva EPI 89/686/CEE
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008
- Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO Clase 4
- ANSI/ISEA Z87.1
- Combinables con las mascarillas estériles estilo bolsa para sala limpia BioClean DB (19668005, 19668006)
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001, ANSI/ISEA Z87.1-2010 |
Altura (métrico) | 85 mm |
Forma | Rectángulo |
Anchura (métrico) | (hinge to hinge)(±3 mm): 155 mm |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a los arañazos |
Descripción | Optically correct, toughened polycarbonate lens with an anti-scratch, anti-fog coating to minimize distortion and deliver unobstructed vision |
Color | Clear |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas estériles |
N.º por caja | 60/paq. |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean single use goggles
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
25-0555 | Certificado de conformidad | 01/04/2025 | BCGS1 |
25-0413 | Certificado de conformidad | 01/04/2025 | BCGS1 |
25-0553 | Certificado de esterilidad | 01/04/2025 | BCGS1 |
25-0555 | Certificado de esterilidad | 01/04/2025 | BCGS1 |
25-0413 | Certificado de esterilidad | 01/04/2025 | BCGS1 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Ansell Gafas protectoras para sala limpia de un solo uso estériles BioClean™ Clearview™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido