Learn More
Ansell Guantes estériles de nitrilo para sala limpia BioClean™ Emerald BENS
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
Los guantes sin nitrilo, acelerador y polvo para sala limpia ofrecen protección contra productos químicos y fármacos citotóxicos.Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
- 12 pulg. (30 cm) de longitud y específico para la mano
- Texturizados para un uso mejorado en entornos controlados
- Sin polvo ni látex; hipoalergénicos
- Guante esterilizado de nitrilo irradiado con rayos gamma
- Parte de la serie para quimioterapia BioClean-C
- Procesados para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento ISO clase 4 y EU GMP grado A
- Guante doble
- AQL 1,5
- Nivel garantizado de esterilización: 10-6
Compliance
USP: 797, USP 800
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6978-05 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto alimentario, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A |
AQL | 0,65 |
Color | Verde |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 5,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,13 mm |
Material | Nitrilo |
Palm Thickness (English) | 3,9 mil |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-7001 | Certificado de esterilidad | 18/02/2025 | BENS7.5 |
24-1375 | Certificado de esterilidad | 18/02/2025 | BENS7.5 |
24-1093 | Certificado de esterilidad | 18/02/2025 | BENS7.5 |
24-7001 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BENS7.5 |
24-1375 | Certificado de conformidad | 18/02/2025 | BENS7.5 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
45Hours
1Minutes
2Seconds
26New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell Guantes estériles de nitrilo para sala limpia BioClean™ Emerald BENS >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido