Learn More
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BioClean™ Fusion S-BFAP
Click to view available options
Tamaño:
10
5, 5,5
6, 6,5
7, 7,5
8, 8,5
9
Descripción
- Superficie texturizada
- Longitud: 30,5 cm (12 in)
- Propiedades antiestáticas
- Excelente protección química y excepcional tacto
- Sin látex para evitar las alergias de tipo 1 al látex
- Sin polvo, puño con reborde
- Color: Verde
- Compatibles con ISO clase 4 y EU GMP grado A
- Guante doble
- Policloropreno
- Ambidiestro
- AQL 1,5
- Nivel garantizado de esterilización 10-6
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP 797, ASTM D6978-05 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | En420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 y (CE)2023/2006 |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
Color | Verde |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Policloropreno |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BioClean™ Fusion S-BFAP >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido