Learn More
Ansell Guantes para sala limpia de nitrilo estériles de 406 mm (16 pulg.) BioClean™ N-Plus BNPS
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7.5
8
8,5
9
Descripción
Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4
- Guantes de nitrilo para sala limpia extralargos
- Esterilizados mediante irradiación gamma
- Superficie texturizada, sin polvo, puño con reborde
- Específicos para cada mano y con forma anatómica
- La lixiviación prolongada en agua desionizada pura garantiza niveles bajos de cloruros y metales extraíbles
- AQL: Poros de 0,65 (prueba de agua de 1000 ml)
- Compatible para su uso en salas limpias ISO de clase 4
- Cumple con USP 797
- Cumple con USP 800
- Probado con ASTM D6978 05
- Guante doble
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6978-05 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto alimentario, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A |
AQL | 0,65 |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Específico |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-2905 | Certificado de irradiación | 13/03/2025 | BNPS60 |
24-1287 | Certificado de irradiación | 22/11/2024 | BNPS60 |
N42203080 | Certificado de irradiación | 14/02/2024 | BNPS60 |
24-2905 | Certificado de conformidad | 13/03/2025 | BNPS60 |
24-1287 | Certificado de análisis | 22/11/2024 | BNPS60 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
43Hours
4Minutes
3Seconds
19New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell Guantes para sala limpia de nitrilo estériles de 406 mm (16 pulg.) BioClean™ N-Plus BNPS >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido