Learn More
Invitrogen™ Kit de preparación de muestras NativePAGE™
Incluye reactivos para la preparación de muestras para la electroforesis en gel nativa
Marca:  Invitrogen™ BN2008
242.11 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10165392
  • 352.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: 1 ml de DDM al 10 %, 1 ml de digitonina al 5 %, 10 ml de NativePAGE, tampón de muestra 4X, 0,5 ml de aditivo de muestras G-250 al 5 % NativePAGE
Descripción
Descripción
El kit incluye dos soluciones de detergente listas para utilizar, DDM (n-dodecil-β-D-maltoside) al 10 % y digitonina al 5 %, que mejoran la solubilidad de las proteínas de membrana e hidrofóbicas durante la preparación de muestras. Las muestras preparadas con un 10 % de DDM y 5 % de digitonina, o el kit de preparación de muestras NativePAGE son compatibles con los geles Bis-Tris NativePAGE Novex para la electroforesis nativa y muestran una mayor resolución y menos estrías.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contiene:
• 1 ml de DDM al 10 %
• 1 ml de digitonina al 5 %
• 10 ml de tampón de muestra NativePAGE™ 4X
• 0,5 ml de aditivo de muestra G-250 NativePAGE™ al 5 %.
Almacene el kit a una temperatura de 2 °C a 8 °C.
Gel Native
Geles NativePAGE™
1 kit
Tampones de carga de muestras
Kit de preparación de muestras PAGE
NativePAGE™
Hielo húmedo
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3016198 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberBN2008
Número de lote3050930 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberBN2008
Número de lote2474226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberBN2008
Número de lote2512482 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberBN2008
Número de lote2474227 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberBN2008
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Kit de preparación de muestras NativePAGE™ > 1 Kit