Learn More
Invitrogen™ Kit de tampones de procesamiento NativePAGE™
Contiene el tampón de desplazamiento NativePAGE (20X)
Marca: Invitrogen™ BN2007
218.68 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: 1 l de tampón de desplazamiento NativePAGE (20X), 250 ml de aditivo de tampón de cátodos NativePAGE (20X)
Descripción
El tampón de desplazamiento NativePAGE (20X) se utiliza para fabricar tampones de desplazamiento de cátodos y ánodos NativePAGE para usar con una minicelda XCell SureLock™ cuando se utilizan los geles NativePAGE. El kit también contiene el aditivo de tampón de cátodos NativePAGE (20X) que se utiliza con el tampón de desplazamiento NativePAGE para crear el tampón de desplazamiento de cátodos para el sistema.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Contiene: • 1 l de tampón de desarrollo NativePAGE™ (20X) • 250 ml de aditivo para tampón de cátodo NativePAGE™ (20X) Almacenar a temperatura ambiente. |
|
Gel Native | |
Geles NativePAGE™ | |
1 kit |
Tampones de desplazamiento | |
Kit de tampones de desplazamiento PAGE | |
NativePAGE™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- NativePAGE Running Buffer Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31