Learn More
Invitrogen™ Tampón de procesamiento NuPAGE™ MES SDS (20X)
Se fabrican con reactivos de alta pureza y se someten a controles de calidad estrictos
117.00€ - 864.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tampón de procesamiento |
---|---|
Concentración | 20 X |
pH | pH 7,3 |
Forma física | Líquido |
Línea de productos | NuPAGE™ |
Includes: NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X)
Requires: Los tampones se proporcionan como una solución concentrada y requieren una dilución sencilla con agua desionizada antes de su uso.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11509166
|
Invitrogen™
NP0002 |
500 ml |
117.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11519166
|
Invitrogen™
NP000202 |
5 l |
864.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS (20X) se ha formulado para ejecutar proteínas únicamente en geles Bis-Tris NuPAGE Novex. Se recomienda emplear el tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS para separar a las proteínas pequeñas y medianas.
- El uso del tampón MES permite que las proteínas funcionen más rápido
- Garantiza resultados de electroforesis uniformes y de alta calidad
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Tampón de procesamiento | |
pH 7,3 | |
NuPAGE™ |
20 X | |
Líquido | |
1X: 50 mM de MES, 50 mM de Tris base, SDS al 0,1 %, 1 mM de EDTA, pH 7,3 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Contenido: Tampón de desarrollo MES SDS NuPAGE™ (20X)
Almacenamiento: De + 4°C a 25°C