Learn More
Invitrogen™ Tampón de procesamiento NuPAGE™ MES SDS (20X)
Fabricados con reactivos de alta pureza y se someten a estrictos controles de calidad
Marca:  Invitrogen™ NP000202
535.58 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11519166
  • 906.00€ / 5 litros
Explore más ofertas especiales
Includes: NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X)
Requires : Los tampones se proporcionan como una solución concentrada y requieren una dilución sencilla con agua desionizada antes de su uso.
Descripción
Descripción
El tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS (20X) se ha formulado para ejecutar proteínas únicamente en geles Bis-Tris NuPAGE Novex. Se recomienda emplear el tampón de desplazamiento NuPAGE MES para separar a las proteínas pequeñas y medianas.
  • El uso del tampón MES permite que las proteínas funcionen más rápido
  • Garantiza resultados de electroforesis uniformes y de alta calidad
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de procesamiento
pH 7,3
NuPAGE™
1X: 50 mM de MES, 50 mM de Tris base, SDS al 0,1 %, 1 mM de EDTA, pH 7,3
20 X
Líquido
5 l
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3086157 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberNP000202,NP000202_LITL18 PROMO
Número de lote3059081 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberNP000202,NP000202_LITL18 PROMO
Número de lote3017289 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberNP000202,NP000202_LITL18 PROMO
Número de lote2473096 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberNP000202,NP000202_LITL18 PROMO
Número de lote2487751 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberNP000202,NP000202_LITL18 PROMO
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Tampón de procesamiento NuPAGE™ MES SDS (20X) > 5L