Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine ZOOM™ Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, IPG-well
Intervalo de separación: De 20 a 200 kd; tipo de separación: Desnaturalizante; para su uso con: ZOOM IPGRunner Mini
Marca: Invitrogen™ EC60261BOX
Includes: Una caja de 10 geles
Descripción
- Se utiliza para separar las proteínas a partir de su peso molecular después del isoelectroenfoque (IEF)
- Los geles 2D están generalmente diseñados para aceptar geles de tubos IEF, carriles de muestras cortados de geles IEF verticales u horizontales o tiras de gradiente de pH inmovilizado (IPG)
- Los geles se suelen procesar en condiciones de desnaturalización mediante SDS en los tampones de procesamiento de gel
- El pocillo IPG se adapta a la longitud completa de una tira de IPG de 7 cm
- Además del pocillo IPG, los geles ZOOM tienen un pocillo aparte diseñado para usarse con un patrón de peso molecular
- Formato estándar de casete de 10 cm x 10 cm
Volumen de carga de muestras: Tiras de 7 cm; pocillo IPG
Electroforesis en gel 2D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Una caja contiene 10 geles. Almacenar en el refrigerador (2–8° C). No la congele. La vida útil es de 8 meses. | |
Del 4 al 20 % | |
1,0 mm | |
Gradiente Page | |
proteína | |
Desnaturalización | |
Peso molecular | |
Unidad | |
ZOOM™ | |
Pocillo IPG | |
8 cm | |
8 cm |
XCell SureLock Mini, ZOOM IPGRunner Mini | |
Mini | |
Tris-Glicina | |
Tiras de 7 cm | |
De 20 a 200 kDa | |
1 pocillo | |
Novex™, ZOOM™ | |
Hielo húmedo | |
1,0 mm | |
8 cm | |
8 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
19021840 | Certificado de análisis | 25/02/2019 | EC60261BOX,EC6026BOX |
18011546 | Certificado de análisis | 26/07/2018 | EC60261BOX |
12110943 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | EC60261BOX |
12112644 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | EC60261BOX |
13011153 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | EC60261BOX |