Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips - pH 3-10L
Electroforesis 2D sin aceite y sin problemas en formato de minigel
Marca:  Invitrogen™ ZM0018
Código de producto. 12070216
  • 175.00€ / paquete de 12
Explore more special offers
Requires : Sistema ZOOM IPGRunner
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • El isoelectroenfoque (IEF) de separación de la primera dimensión se realiza en menos de tres horas
  • El diseño de minigel del sistema es fácil de manejar, elimina las capas de aceite mineral y permite el procesamiento de hasta 12 muestras a la vez para un uso de alto rendimiento
  • Las tiras miden 7 cm de largo y contienen una fina capa de gel de poliacrilamida que incluye un gradiente de pH fijo
  • Cada tira está claramente etiquetada con un número de identificación único, un intervalo de pH y marcas de orientación
  • Las tiras se suministran conectadas a una tarjeta de tres pliegues para facilitar el acceso y la extracción
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, expresión, aislamiento y análisis de proteínas
Order Info
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
La minicelda ZOOM™ IPGRunner™ incluye la tapa y el núcleo de tampón ZOOM™ IPGRunner™, la cuña de tensión de gel, la barrera de tampón y la cámara de minicelda. El kit combinado ZOOM™ IPGRunner™ incluye la minicelda ZOOM™ IPGRunner™, las mechas de electrodos, la cinta de sellado, 10 casetes ZOOM™ IPGRunner™ y 12 tiras ZOOM™, pH de 3-10 NL. El kit de actualización ZOOM™ IPGRunner™ para la minicelda XCell SureLock™ incluye la tapa y el núcleo de tampón ZOOM™ IPGRunner™. Los casetes ZOOM™ IPGRunner™ incluyen mechas de electrodos y cinta de sellado.
Mini
Tira IPG
12 strips
XCell SureLock Mini
3,0 - 10,0 (lineal)
ZOOM™
Hielo seco
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Brochures
Manuals
Certificates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote241212 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberZM0018
Número de lote220607 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Número de lote220811 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Número de lote221019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Número de lote221027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberZM0018
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips - pH 3-10L > Tiras IPG, pH 3-10 l
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.