missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
nti-NHP CD45 Mouse anti-Rhesus, Cynomolgus, Baboon, BUV805, Clone: D058-1283, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 742055
530.71 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
nti-NHP CD45 Monoclonal antibody specifically detects nti-NHP CD45 in Rhesus, Cynomolgus, Baboon samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
nti-NHP CD45 | |
Monoclonal | |
Brilliant Ultraviolet 805 | |
Pan Leukocyte, NHP-specific; PTPRC; LCA; L-CA; Leukocyte Common Ag | |
Rhesus peripheral whole blood | |
RUO | |
Rhesus Monkey, Cynomolgus, Baboon | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry | |
D058-1283 | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Mouse | |
50 μg | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV805 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
nti-NHP CD45 Mouse anti-Rhesus, Cynomolgus, Baboon, BUV805, Clone: D058-1283, BD Biosciences™ > 50 μg; BUV805
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido