Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC Column
735.00€ - 1920.00€
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10286841
|
Macherey-Nagel™
719469 |
1160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10388251
|
Macherey-Nagel™
719475 |
Material: Nucleogel SCX 1000-8; DI: 4,6mm |
1160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10378631
|
Macherey-Nagel™
719501 |
Material: Nucleótido de gel ion 300 OA; DI: 7,8mm |
1920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10206511
|
Macherey-Nagel™
720094.40 |
Material: Nucleótido de gel anión II; DI: 4 mm |
735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10496281
|
Macherey-Nagel™
719533 |
Material: Nucleótido de gel anión I 7; DI: 4,6mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Columna para HPLC |