Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de fondo redondo Nunc™ de 14 ml
Realice aplicaciones celulares críticas mediante estos tubos de fondo redondo de 14 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 150268
181.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice aplicaciones celulares críticas mediante tubos de fondo redondo Thermo Scientific™ Nunc™ de 14 ml.
- Intercambio de gases optimizado gracias al tapón de dos posiciones (ventilación y cierre)
- Envuelto en envase transpirable
- Certificadas de conformidad disponibles para todos los lotes
- Solo para uso en investigación
Especificaciones
LDPE | |
6000xG | |
Probado en ensayo de embrión de ratón (MEA en fase unicelular). Producidas conforme la norma ISO 13485 con trazabilidad de todo el lote. Cumple los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Apirógenos y estériles (SAL 10-6). | |
95 mm | |
10 | |
Estéril | |
Redondo |
17,5 mm | |
Tubo de fondo redondo | |
Tapón de ventilación/cierre de doble posición | |
Poliestireno | |
500 | |
14 mL | |
Sí |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2051669 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 150268 |
5162237691 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 150268 |
511-2180004 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 150268 |
2097133 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 150268 |
2131731 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 150268 |