Learn More
Thermo Scientific™ Placa de 4 pocillos Nunc™ para IVF
BIOPHARMA
Realice aplicaciones que produzcan resultados fiables y de alta calidad de manera constante durante la vitrificación.
590.00€ - 610.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, aprobadas por la FDA y probadas por MEA
Área de cultivo 1,9 cm2/pocillo
Material Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Esterilidad Estéril
Número de pocillos 4
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tratamiento de superficie Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tratamiento de superficie Precio Cantidad y disponibilidad  
10404532
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
144444
Nunclon Delta
590.00€
paquete de 120
10756864
Ver documentos
Thermo Scientific™
179830
Sin tratar
610.00€
paquete de 120
Descripción
Descripción
Consiga resultados fiables y uniformes durante la vitrificación de fecundación in vitro (FIV) y embriones con las placas para FIV de 4 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, que cumplen los rigurosos requisitos de las pruebas, la certificación y la validación de FIV.
Características innovadoras para garantizar una gran calidad y un uso sencillo:
  • Proporcionan la orientación adecuada y evitan la contaminación cruzada gracias a las ranuras en la tapa y en la placa.
  • Evitan los arañazos en el fondo de los pocillos y fomentan el equilibrio rápido de la temperatura gracias al borde elevado de 0,8 mm.
  • El tratamiento de superficie Nunclon Delta asegura la uniformidad de una superficie más hidrófila.
  • La superficie hidrófoba no tratada facilita el cultivo de embriones de microgotas.
  • Existen certificados de conformidad disponibles para todos los lotes.
Los productos ha sido rigurosamente probados, certificados y validados para la fecundación in vitro:
  • disponen de marcado CE, están aprobados por la FDA y se han probado en ensayos de embrión de ratón (MEA) en fase unicelular.
  • Los productos están fabricados conforme la norma ISO 13485 con trazabilidad de todo el lote.
  • Estériles (nivel SAL 10e-6)
  • Apirógenas (prueba LAL)
  • Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Prueba de autorización de lote (MEA)
Garantía: 90 días
Especificaciones
Especificaciones
Con marcado CE, aprobadas por la FDA y probadas por MEA
Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
4
4
66 mm
1,9 cm2/pocillo
Estéril
120
66 mm
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Placa de 4 pocillos Nunc™ para IVF