Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ EasYFlask™ con superficie Nunclon™ Supra
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYFlask flasks with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells.
Marca:  Thermo Scientific™ 156372
273.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24071" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17987432
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYFlask flasks with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells. The ergonomic design with angled neck and wide opening allows easy access to the growth surface by pipettes or cell scrapers. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
Thermo Scientific Nunc vessels with Nunclon Supra surface treatment are designed for culturing fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
The Nunclon Supra surface supports serum-free and coating-free culture of human mesenchymal stromal cells (MSCs), retaining their morphology and promoting high cell viability. Nunclon Supra cultureware is a great xeno-free solution for cell therapy research applications.
Features of Nunc EasYFlask flasks with Nunclon Supra surface include:
• Consistent lot-to-lot performance
• Sterile with SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• Biocompatible per USP Class VI for raw materials
• Shelf life: 5 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Nunc EasYFlask, 25 cm²
10 matraces
25 cm²
200 matraces
Filtro
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote60868958 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/02/2025 Catalog Number156372
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Descubra cómo puede maximizar sus ahorros e impulsar su investigación al siguiente nivel con nuestros productos de gama alta de Gibco y Thermo Scientific.
    Promo Code: 24071
    Expires2025-06-30
    Days
    92
    Hours
    8
    Minutes
    30
    Seconds
    59
Título del producto
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ EasYFlask™ con superficie Nunclon™ Supra > Nunc EasYFlask, 25 cm2, Filter
Para uso en laboratorios