Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Cobra Platinum™ Código de producto.: 12679150
Añadir a la cesta
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Cobra Platinum™
Código de producto. 12679150
Transparente
Click to view available options
Transparente
Código de producto. 12679150
Marca: Bollé Safety COBPSI
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se pueden utilizar esencialmente en todo tipo de terrenos con un campo de visualización panorámico. Con un ajuste envolvente sin ninguna interferencia visual, Cobra ofrece una visión de 180° y una calidad óptica perfecta.
  • Opción de intercambiar las varillas por una correa ajustable y una junta de espuma
  • Protección superior
  • Visión panorámica
  • Puente antideslizante
  • Varillas giratorias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma europea
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Incluye Opción de intercambiar las varillas por una correa ajustable y una junta de espuma
N.° por paquete 1 unidad
Material del bastidor Nailon/PC/TPR
  • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
  • Bollé Safety - Cobra
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Bolle Safety Cobra
  • Bollé Safety - Platinum coating
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:06
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:06
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Bolle Safety Platinum coating
Specification Sheets
Título del producto
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Cobra Platinum™ >