Descripción
1 l, Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 13°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 360°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 2.5 L |
Densidad del vapor | 9.7 |
Viscosidad | 39.1 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.46g/mol |
Presión de vapor | 1mmHg 176 |
Forma física | Líquido |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Oleic acid
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Título del producto
Ácido oléico, extra puro, SLR, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido