missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oligodendrocyte Marker O4 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB1326G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Oligodendrocyte Marker O4 Monoclonal specifically detects Oligodendrocyte Marker O4 in Human, Mouse, Rat, Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Oligodendrocyte Marker O4 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 488 | |
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
Bovine brain corpus callosum white matter | |
100 Tests | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat, Chicken | |
IgM |
Flow Cytometry | |
O4 | |
Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells | |
Mouse | |
Affinity Purified | |
RUO | |
Detects human, mouse, rat, and chicken Oligodendrocyte Marker O4. | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Oligodendrocyte Marker O4 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™ > 100 Tests; Alexa Fluor 488
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido