Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
Almacene y realice un seguimiento seguro de las muestras en los tubos de tres códigos de parte superior abierta Thermo Scientific™ Matrix™. Los tubos cuentan con códigos de barras 2D permanentes y de alto contraste en la parte inferior, además de códigos de barras lineales 1D con texto legible para humanos en el lateral.
Marca: Thermo Scientific™ 3790-WP1D
585.36 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene y realice un seguimiento seguro de las muestras en los tubos de tres códigos de parte superior abierta Thermo Scientific™ Matrix™. Los tubos cuentan con códigos de barras 2D permanentes y de alto contraste en la parte inferior, además de códigos de barras lineales 1D con texto legible para humanos en el lateral. Los tubos están disponibles en embalajes a granel o en gradillas con cierre con código de barras. Las gradillas con cierre y código de barras incluyen un código de barras lineal, un código de barras 2D e identificación legible para el ojo humano en tres lados de la gradilla. Se usan en combinación con los sistemas de colocación de tapones Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal y DuraSeal y la familia de lectores de códigos de barras Thermo Scientific™ VisionMate™.
Seguimiento seguro
- En la base de cada uno de los tubos de polipropileno con la parte superior abierta se ha grabado con láser un exclusivo código de barras 2D para identificar y realizar un seguimiento de las muestras de manera segura.
- Los códigos de barras 2D no exclusivos pueden escanearse en menos de un segundo en el lector de alta velocidad VisionMate. Se logra así una decodificación rápida y el seguimiento de las muestras.
- Los tubos cuentan con un código de barras lineal, ID legible para el ojo humano y código de barras 2D para garantizar el mejor seguimiento de las muestras
Sólido diseño de gradilla de almacenamiento
- Los tubos de almacenamiento con la parte superior abierta Matrix y código de barras 2D se proporcionan en una exclusiva gradilla con capacidad para 96 tubos diseñada al efecto, apilable y con diseño compacto ANSI.
- Las gradillas con cierre ahorran un valioso espacio en el congelador, el refrigerador, el almacén de compuestos o la mesa de trabajo.
- El diseño de gradillas con cierre de seguridad permite el acceso manual de las pipetas multicanal a los tubos 2D y elimina el riesgo de contaminación con un diseño de tapa que no entra en contacto con la mesa.
- La tapadera de la gradilla con cierre de seguridad se puede abrir robóticamente para acceder a los tubos 2D mediante sistemas de manipulación de líquidos y aplicaciones de alto rendimiento
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad.
- Cada código se verifica con una base de datos completa de todos los códigos de barras 2D previamente asignados para garantizar la inexistencia de duplicados en toda la línea de tubos de almacenamiento con código de barras 2D Matrix.
- Los tubos de almacenamiento se someten a una prueba de fugas para garantizar la integridad y seguridad de las muestras.
Soluciones de rastreo de almacenamiento para cualquier laboratorio
- Los tubos están disponibles con una amplia gama de opciones de sellado, incluidos los sólidos y precortados Duraseals™ y Sepraseals para ajustarse a las necesidades individuales de almacenamiento.
- Están disponibles opciones de códigos de barras 2D personalizados para ajustarse a los requisitos de bases de datos o rastreo de su laboratorio.
- Los tubos de almacenamiento 2D son compatibles con gradillas de congelador Thermo Scientific, lo que permite un uso óptimo del espacio de almacenamiento.
Recomendado para:
- Recuperación de muestras individuales; identificación instantánea de muestras
- Identificación segura de muestras archivadas
- Envío seguro de muestras
- Almacenamiento de muestras
- Seguimiento de muestras
Información sobre reciclaje
Los tubos de matriz, las gradillas de tubos y las cubiertas están hechos de copolímero de polipropileno y son reciclables en las comunidades donde se recicla el polipropileno. Recicle solo los componentes limpios y secos que se hayan descontaminado de cualquier material o residuo peligroso. Los pestillos de nailon naranja de la gradilla se deben quitar de la base de la gradilla de los tubos y se deben desechar antes de reciclar la base de la gradilla. Consejo: los pestillos anaranjados se pueden quitar con relativa facilidad con la ayuda de unos alicates.
Los tubos de matriz se entregan en cajas de papel de alta calidad. Recicle las cajas de papel y los insertos del producto.
Especificaciones
Incolora | |
Tubos con parte superior abierta con código de barras 2D, parche blanco y código de barras lineal | |
1,4 mL | |
Polipropileno | |
Tubo con código de barras: Matriz de datos de 12 × 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200 y código EAN lineal 128 | |
No estéril | |
Tubos a granel 960 |
Storage Tube (Open Top) | |
No esterilizable en autoclave | |
Fondo en V | |
A granel, 1000/caja | |
Matrix™ | |
No | |
Sí |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30