Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Almacene y realice un seguimiento seguro de las muestras en los tubos de tres códigos de parte superior abierta Thermo Scientific™ Matrix™. Los tubos cuentan con códigos de barras 2D permanentes y de alto contraste en la parte inferior, además de códigos de barras lineales 1D con texto legible para humanos en el lateral.
Marca:  Thermo Scientific™ 3791-WP1D-BR
668.88 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17288820
  • 1060.00€ / paquete de 480
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Incolora
Tubos con parte superior abierta y código de barras 2D en gradillas con cierre y código de barras
1,4 mL
Polipropileno
Tubo con código de barras: Matriz de datos 12 × 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200; gradilla con código de barras: 2D Datamatrix; Código EAN lineal 128; legible por humanos
No estéril
10 gradillas con cierre de 96 tubos por caja
Storage Tube (Open Top)
No esterilizable en autoclave
Fondo en V
10 gradillas con cierre de seguridad de 96 tubos/caja
Matrix™
No
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1347872 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/08/2022 Catalog Number3791-WP1D-BR
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes >