Learn More
Gibco™ Tampón de complexación Opti-Plex™
El tampón de complexación Opti-Plex es un tampón de complexación de transfección baja en proteínas, fabricado con cGMP, definido químicamente, libre de origen animal (AOF), libre de metionina, libre de biotina, basado en el medio de suero reducido Opti-MEM I.
Marca: Gibco™ A4096801
40.91 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñado para la complexación de reactivos de transfección ExpiFectamine para ambos estándares aplicaciones de transfección y transfecciones para generar proteínas etiquetadas con metionina
Características:
- Contiene insulina recombinante, transferrina recombinante y suplemento GlutaMAX
- No contiene metionina, biotina ni rojo fenol
- Parte del kit de transfección ExpiFectamine293 Met(-)
Especificaciones
Tampón de complexación | |
Expresión de proteínas | |
Líquido | |
100 ml |