Learn More
IKA™ Agitador orbital
Accommodates almost all vessel shapes and sizes with a wide range of attachment combinations. IKA™ Orbital Shakers are available in a variety of models with features to serve a number of scientific needs.
1965.00€ - 3815.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |
---|---|
Vataje | 45 W |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Altura (métrico) | 98 mm |
Peso (métrico) | 8,8 kg |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad portante (métrico) | Pantalla | Intervalo del temporizador | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad portante (métrico) | Pantalla | Intervalo del temporizador | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10316411
|
IKA™
0002980000 |
KS 130 Basic | 2 kg | Línea LED | De 5 a 50 min |
1965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10449792
|
IKA™
0002980100 |
KS 130 Control | 2 kg | Línea LED | De 5 a 50 min |
2797.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10706202
|
IKA™
0002980200 |
KS 260 Basic | 7,5 kg | LCD | De 5 a 50 min |
3590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10459792
|
IKA™
0002980300 |
KS 260 Control | 7,5 kg | LCD | De 5 a 50 min |
3815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
Los agitadores orbitales KS incluyen una amplia gama de combinaciones de accesorios para poder adaptarse a casi todas las formas y tamaños de recipientes. Los accesorios no están incluidos. Se venden por separado.Los modelos KS 130 son agitadores orbitales pequeños y silenciosos que garantizan una larga vida útil con un movimiento de giro perfecto, para un peso de agitación máximo de 2 kg.
Los modelos KS 260 son agitadores orbitales compactos y planos con un movimiento de giro perfecto, para un peso de agitación máximo de 7.5 kg.
KS 130/260 Basic:
- Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
- Pantalla de líneas LED que muestra el ajuste de velocidad y tiempo
KS130/260** Control:
- Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
- Pantalla digital que permite leer la velocidad, la función de temporizador y los modos de funcionamiento
- Reloj de conmutación de tiempo electrónico: 0 - 9 h 59min o funcionamiento continuo (infinito)
- Con posicionamiento de punto final integrado (para muestreo automatizado controlado por robot)
- Todas las funciones se pueden controlar y consultar con labworldsoft™
KS 501 Digital: Agitador orbital de laboratorio de perfil bajo con un diseño agradable, una superficie de montaje grande y una capacidad de carga de hasta 15 kg.
- Control de velocidad infinitamente variable de 0 a 300 rpm
- Pantalla digital
- Diámetro orbital de 30 mm
- Ideal para recipientes con un volumen de más de 250 ml (matraces redondos, matraces Erlenmeyer, matraces de cultivo y frascos de cultivo)
- Ideal para ensayos de crecimiento biológico y microbiológico, para la producción de soluciones madre
- Funcionamiento continuo garantizado (infinito) incluso bajo cargas extremas
- Incluye temporizador
Spécification
De 5 °C a 50 °C | |
50/60 Hz | |
8,8 kg |
45 W | |
98 mm | |
De 5 a 50 min |