Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos líquidos y de análisis Orion™ AQUAfast™
Utilice los tubos de reacción, tubos de digestión y reactivos líquidos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast para realizar pruebas colorimétricas, incluidos fluoruro, COD, nitrógeno total y fosfato total.
Marca: Thermo Scientific™ CODL00
Ver más versiones de este producto
Descripción
Utilice los reactivos líquidos, tubos de reacción y tubos de digestión Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast con los colorímetros Orion™ AQUAfast y los espectrofotómetros Vis y UV-Vis Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Los tubos de reacción y digestión contienen la cantidad exacta de reactivo, están hechos de vidrio óptico especial y son compatibles con el termorreactor Orion™ AQUAfast COD165. Los tubos de digestión miden la demanda química de oxígeno (COD), el nitrógeno total y el fosfato total. Los tubos de reacción miden el amoníaco, el nitrato y el fosfato. Los reactivos líquidos se mezclan de forma rápida y sencilla en la solución y miden fluoruro (SPADNS), hidrazina y pH.
Los cambios de los niveles de nutrientes pueden alterar el delicado equilibrio de los ecosistemas y contaminar el agua potable. Las pruebas con tubos facilitan la determinación de las concentraciones de especies en las muestras.
En el medidor Orion AQ3700 hay preprogramadas pruebas con tubos de reacción y tubos de digestión. Algunas de las pruebas indicadas solo tienen componentes líquidos, como nuestra prueba AC2009 SPADNS para fluoruro; otras tienen reactivos líquidos y en tabletas o líquidos y en polvo.
Especificaciones
EPA DE EE. UU. | |
Aguas residuales: ASTM D1252-06 (B)/métodos estándar 5220 D-1997/método Orion CODL00 aprobado por la EPA de ATP | |
Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast | |
25 tubos | |
Termorreactor AQUAfast COD165 (n.º de cat. COD165) | |
DQO |
DQO AQUAfast tubos de digestión de 0 a 150 ppm, paquete de 25 | |
Tubo de digestión | |
25 tubos de digestión de dicromato/H2SO4 | |
De 0 a 150 mg/l de O2 | |
Dicromato/H2SO4 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver(I) sulphate, potassium dichromate
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.