Learn More
Thermo Scientific™ Membrana para ISE de detección de gas Orion™, para electrodo de amoníaco de alto rendimiento
Elija entre membranas sueltas o premontadas para facilitar el uso con las membranas para ISE de detección de gas Thermo Scientific™ Orion™.
212.00€ - 271.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10408532
|
Thermo Scientific™
950204 |
Electrodo de dióxido de carbono 9502BNMP |
271.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10292441
|
Thermo Scientific™
951204 |
Electrodos de amoniaco estándar 9512BNWP y 9512 |
212.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10758971
|
Thermo Scientific™
951205 |
Electrodos de amoniaco estándar 9512BNWP y 9512 |
244.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10554454
|
Thermo Scientific™
951214 |
Electrodos de amoníaco de alto rendimiento 9512HPBNWP y 9512HP |
258.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10165673
|
Thermo Scientific™
951215 |
Electrodo de amoníaco de alto rendimiento 9512HPBNWP |
234.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11762178
|
Thermo Scientific™
954604 |
Electrodo de óxido de nitrógeno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Elija entre membranas sueltas o preensambladas para facilitar su uso con las membranas ISE Thermo Scientific™ Orion™ para detección de gases.
Las membranas frescas proporcionan un rendimiento óptimo con electrodos selectivos de iones con detección de gases. Los electrodos de amoníaco requieren membranas diferentes si se utiliza un electrodo estándar o un electrodo de amoníaco de alto rendimiento.
Especificaciones
Membrana para ISE de detección de gas |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.